Learn More
Syngene™ Tube UV à ondes moyennes
Tube UV à ondes moyennes Syngene™ à utiliser dans les transilluminateurs UV.
Marque: Syngene™ MWT8
Informations supplémentaires : Poids : 0.94000kg
Description
- Pour une utilisation avec tous les transilluminateurs modèles GX et GE
- Longueur d’onde de 302 nm
- Onde moyenne
Spécification
Tube UV à moyenne longueur d’onde | |
Neon-mercury | |
3000 to 9000 hr. | |
50 W | |
<1 lb. | |
Tous les transilluminateurs modèles GX/GE |
2-pin | |
UV | |
100/115/220/230 V | |
302 nm | |
<0.5 kg |