Learn More
Syngene™ Ensemble d’écrans de champ neutre destiné aux systèmes IG3 et UG3
Contient un écran bleu et un écran dépoli. Ensemble d’écrans de champ neutre Syngene™ destiné aux systèmes IG3 et UG3.
Marque: Syngene™ GE-NFS
Code nomenclature Nacres: NB.79
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Corrige tout éclairage irrégulier en acquérant une image de référence de champ neutre avec la même intensité d’éclairage utilisée lors de l’expérience.
- Pour l’éclairage et les transilluminateurs épiscopiques-UV dans les systèmes Syngene™ Ingenius et Nugenius
Spécification
Réglage de l’écran de champ neutre | |
Systèmes IG3 et UG3 | |
Systèmes Syngene Ingenius et Nugenius | |
330 x 310 x 15 mm |