Learn More
Cole-Parmer™ Contrôleur de température TC-9D
Le contrôleur de la température Techne™ TC-9D vérifie avec précision la température des grands bains de sable fluidisés jusqu’à 600°C
Marque: Cole-Parmer™ 01184-55
Informations supplémentaires : Poids : 5.20000kg
Description
- Chauffages rapides et contrôle précis de la température jusqu’à 600°C
- Convient aux grands bains de sable SBL-2D
- Alternative plus sûre par rapport à l’huile à haute température et aux bains de sel
- Le contrôleur intègre un débitmètre d’air et un contrôle de température PID avec une programmation à deux points de consigne pour améliorer la précision
- Inclut un thermocouple du type K chromel-alumel qui s’adapte à la sonde thermométrique du bain et aux tubes de 10 pi de 3/8 po pour contrôler le débit d’air
- Stabilité thermique : ±0,2°°C
- Réglages de la température : 1°C/°F
Spécification
1112°F | |
600°C | |
Capteur de température de thermocouple du type K | |
Temperature Controller | |
Contrôle de la température des grands bains de sable |
Thermocouple du type K chromel-alumel, tubes de 10 pi de 3/8 po pour contrôler le débit d’air | |
TC-9D | |
Numérique | |
± 0,2°C |