Learn More
Solution tampon technique pH 4,01, Mettler Toledo™
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
91.11 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23284" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les électrodes de pH doivent être étalonnées régulièrement ; au moins une fois par jour avant les prises de mesure et après chaque nettoyage, régénération ou stockage prolongé. L’étalonnage permet de régler la pente et le décalage d’une électrode par rapport à ses vraies valeurs. Étant donné qu’une électrode se caractérise à la fois par sa pente et son décalage, il est conseillé d’effectuer un étalonnage en deux points minimum afin d’obtenir des mesures fiables et une meilleure précision. Il est important que les mesures se situent dans la plage d’étalonnage.
L’échelle de pH internationalement reconnue est basée sur des matériaux de référence standard (SRM) sélectionnés par le NIST (National Institute of Standards and Technology, États-Unis). Ces solutions tampons sont traçables par rapport à ces étalons primaires. Le certificat d’inspection de qualité, qui est disponible pour chaque flacon et sachet, garantit les valeurs indiquées et la traçabilité.
Spécification
Point d’ébullition | 100°C |
Couleur | Rouge |
Certificat d’analyse | Supplied |
Densité | 1g/cm3 |
Description | Technical buffer pH 4.01, 6 x 250mL |
pH | 4.01 |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 6 x 250 mL |
Formule | Hydrogénophtalate de potassium |
Conditionnement | 6 x 250 ml |
Afficher plus |