Learn More
Solutions tampons pH techniques
Inclut un tampon de pH pour une fiabilité totale. La solution tampon pH technique Mettler Toledo™ est indiquée avec une précision de l’ordre de deux décimales et est traçable aux normes NIST. La solution à code couleur est fournie dans un flacon pratique en plastique de 250 ml avec des étiquettes simplifiées.
Marque: Mettler Toledo 51350004
24.63 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21980" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.27000kg
Description
Les mesures de pH sont aussi précises que les solutions tampons utilisées à des fins d’étalonnage. Ces solutions tampons de qualité technique fournissent un tampon de pH fiable pour une utilisation régulière avec la plupart des applications. (Les électrodes de pH doivent être étalonnées au moins une fois par jour avant les mesures et après chaque nettoyage, régénération ou stockage à long terme.)
- Traçabilité NIST et indication avec une précision de l’ordre de deux décimales
- Flacons en plastique à bouchon à vis pratiques pour une manipulation aisée
- Inclut un certificat de test et une étiquette simplifiée avec un tableau de températures
- La fiche de données de sécurité et l’étiquette contiennent des informations conformément au système général harmonisé (SGH)
Spécification
Rouge | |
Électrodes de pH | |
250 ml | |
Flacon en plastique, avec bouchon à vis | |
Technique |
Mesure de pH, étalonnage d’électrode | |
4.01 | |
Inodore | |
Oui |