Learn More
TEMED, env. 99 %, réactif de biologie moléculaire, MP Biomedicals™
59.36 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23257" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23257" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 mL
Spécification
Nom chimique ou matériau | N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine |
Note relative au nom | FTIR |
Densité | 0.775g/mL at 20°C |
Plage de pourcentage du dosage | Approx. 99% |
Quantité | 25 mL |
Poids de la formule | 116.2 |
Qualité | Réactif de biologie moléculaire |
Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine, molecular biology reagent
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H331-Toxique par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: N,N,N',N'-tetramethylethylehtylenediamine