Learn More
Thermographic Measurements Ltd Étiquette de mesure de température
Obtenez une indication de la température actuelle grâce à une étiquette du point de mesure de la température Thermographic™. L’étiquette de température peut varier selon les besoins pour la surveillance et l’affichage de la température actuelle pour la stérilisation.
22.80€ - 618.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
---|---|
Jetable | Single-use |
À utiliser avec (application) | Pour l’industrie électronique, automobile, aérospatiale, sidérurgique, métallurgique, plastique, la recherche en laboratoire, les instruments, les services médicaux, les applications agro-alimentaires |
Hauteur (impériale) | 0.51 in. |
Hauteur (métrique) | 13 mm |
Code produit | Marque | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11710929
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE104D01P1 |
104°C |
22.80€
50 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11730929
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE116D01P1 |
116°C |
22.80€
50 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11790929
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE149D01P1 |
149°C |
22.80€
50 pièces |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11780939
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE199D01P1 |
199°C |
25.05€
50 pièces |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11790909
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE044D01P1 |
44°C |
22.80€
50 pièces |
Expédition estimée: 29-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11700919
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE046D01P1 |
46°C |
22.80€
50 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11770919
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE082D01P1 |
82°C |
22.80€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17767514
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE099D01P1 |
99°C |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Étiquette sensible à la chaleur avec divers points de température
- Adhésive
- Irréversibles
Spécification
ISO 9001 | |
Pour l’industrie électronique, automobile, aérospatiale, sidérurgique, métallurgique, plastique, la recherche en laboratoire, les instruments, les services médicaux, les applications agro-alimentaires | |
13 mm | |
12 mm | |
2 to 5 seconds | |
9 g | |
0.41 in. | |
Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment | |
Single Temperature |
Single-use | |
0.51 in. | |
40 to 60% | |
Polyester Film, Acrylic Adhesive | |
Wax-melt Technology | |
Étiquette des points de mesure de température | |
Yes | |
±1 % | |
Dual °C (°F) |