Learn More
Tetraallyltin, 97%, Thermo Scientific™
Code produit. 10611515
Click to view available options
1g; Glass bottle
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraallyltin
CAS 7393-43-3
Densité 1.1790g/mL
Point d’ébullition 69.0°C to 70.0°C (1.5mmHg)
Point d’éclair 75°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Glass Bottle
Formule moléculaire C12H20Sn
Formule linéaire (CH2=CHCH2)4Sn
Indice de réfraction 1.5400 to 1.5420 (20°C, 589nm)
Numéro MDL MFCD00008637
Quantité 1g
Gravité spécifique 1.179
Synonyme tetraallyltin, tetraallylstannane, tetrallylstannane, stannane, tetra-2-propenyl, stannane, tetraallyl, acmc-209osy, tetrakis prop-2-enyl stannane, stannane,tetra-2-propen-1-yl, tetrakis prop-2-en-1-yl stannane
Clé InChI XJPKDRJZNZMJQM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CC[Sn](CC=C)(CC=C)CC=C
Nom IUPAC tetrakis(prop-2-en-1-yl)stannane
Poids moléculaire (g/mol) 283.00
CID PubChem 81878
Poids de la formule 282.98
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetraallyltin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.