Learn More
Tétrathiasulvalène 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Description
Tetrathiafulvalene, holds wide application in HPLC, NMR. This heterocyclic compound contributed to the development of molecular electronics. They are used as a organic super conductors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tétrathiasulvalène, peut être utilisé à grande échelle en HPLC, RMN. Ce composé hétérocyclique a contribué au développement de lʼélectronique moléculaire. Ils sont utilisés comme super conducteurs organiques.
Solubilité
Il est insoluble dans l’eau. Soluble dans les solvants organiques.
Remarques
Sensible à la lumière et à l’air. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
Le tétrathiasulvalène, peut être utilisé à grande échelle en HPLC, RMN. Ce composé hétérocyclique a contribué au développement de lʼélectronique moléculaire. Ils sont utilisés comme super conducteurs organiques.
Solubilité
Il est insoluble dans l’eau. Soluble dans les solvants organiques.
Remarques
Sensible à la lumière et à l’air. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tetrathiafulvalene |
Point de fusion | 116°C to 120°C |
Quantité | 250 mg |
Beilstein | 1617956 |
Sensibilité | Air and light sensitive |
Merck Index | 14,9242 |
Informations sur la solubilité | It is insoluble in water. Soluble in organic solvents. |
Poids de la formule | 204.35 |
Pourcentage de pureté | 97% |