Learn More
Texwipe™ Lingettes présaturées non tissées TechniCloth™
Pour applications de classe ISO 6 et 7
42.52€ - 68.35€
Spécification
Type de produit | Lingettes pré-humidifiées TechniSat™ |
---|---|
Matériau | Polyester Cellulose |
Autoclavable | Autoclavable |
Poids de base | 69 |
Certifications/Conformité | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999 |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Quantité d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Quantité d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11565405
|
Texwipe™
TX1065 |
11 x 9 in (28 x 23 cm) | 50/Paquet |
42.52€
50 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11525405
|
Texwipe™
TX1045 |
8 x 6 in (20,32 x 15,24 cm) | 100/Carton |
60.90€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15792386
|
Texwipe™
TX1041 |
11 x 9 in (28 x 23 cm) | 70/Paquet |
68.35€
70 pièces |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Présaturées
- Les lingettes non tissées polyvalentes économiques fabriquées à partir d’un mélange de 55 % de cellulose et de 45 % de polyester combinent l’absorbance de la fibre naturelle avec la propreté et la résistance de la fibre synthétique
- Le procédé hydroentangle utilise des jets d’eau pour mélanger les fibres, éliminant ainsi le besoin de liants chimiques
- Offrent une excellente résistance bidirectionnelle et des niveaux d’extraction de solvants très faibles
- Offre une résistance supérieure aux conditions humides et sèches, une compatibilité avec les solvants et une résistance aux acides
- Ne rayera pas ou n’abrasera pas les composants de précision délicats
Informations sur la commande
Disponibles sous forme de lingettes sèches ou dans un CleanPak™ présaturé avec 70 % d’alcool isopropylique. Poids de base : 67 g/m2.
Spécification
Lingettes pré-humidifiées TechniSat™ | |
Autoclavable | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999 | |
Alcool isopropylique à 70 |
Polyester Cellulose | |
69 | |
Conçu pour nettoyer l'extérieur des équipements de production et de laboratoire, idéal pour nettoyer les surfaces des salles blanches pendant et après le flux de production. |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Texwipe wipers pre-wetted with 60-70% IPA
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: isopropyl alcohol