Learn More
Thermographic Measurements Ltd Mini bandelettes de mesure de température Thermax™
Obtenez une indication de la température actuelle par thermographie avec les mini bandelettes de mesure de température Thermographic™ Thermax™. Les bandelettes de température peuvent varier selon les besoins pour la surveillance de la température actuelle pour la stérilisation.
15.85€ - 18.15€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
---|---|
Jetable | Single-use |
À utiliser avec (application) | For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications |
Hauteur (impériale) | 0.47 in. |
Hauteur (métrique) | 12 mm |
Code produit | Marque | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11766358
|
Thermographic Measurements Ltd
M06STHERG3D01P1 |
65°C à 93°C |
15.85€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11776358
|
Thermographic Measurements Ltd
M06STHERG4C01P1 |
99°C à 127°C |
15.85€
10 pièces |
Expédition estimée: 24-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11786358
|
Thermographic Measurements Ltd
M06STHERG5C01P1 |
132°C à 160°C |
18.15€
10 pièces |
Expédition estimée: 24-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11796358
|
Thermographic Measurements Ltd
M06STHERG6C01P1 |
166°C à 193°C |
18.15€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11756358
|
Thermographic Measurements Ltd
M06STHERG2C01P1 |
44°C à 62°C |
15.85€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11706368
|
Thermographic Measurements Ltd
M06STHERG7C01P1 |
199°C à 232°C |
17.30€
10 pièces |
Expédition estimée: 24-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11716368
|
Thermographic Measurements Ltd
M06STHERG8C01P1 |
241°C à 290°C |
18.15€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Mini-bandelettes sensibles à la chaleur pour la surveillance de la température de stérilisation
- Adhésives
- Discrètes
- Irréversibles
Spécification
ISO 9001 | |
For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications | |
12 mm | |
32 mm | |
Wax-melt Technology | |
1.26 in. | |
Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment |
Single-use | |
0.47 in. | |
40 to 60% | |
2 to 5 seconds | |
9 g | |
Oui |