Learn More
Thermo Scientific™ Plaque de PCR, 96 puits, à profil bas, sans jupe
Plaques 96 puits à profil bas, pour une utilisation dans les applications de PCR et de qPCR.
Marque: Thermo Scientific™ AB0700
133.83 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.39700kg
Description
La plaque PCR compacte comprend des puits plus courts que la plaque standard (AB-0600), réduisant ainsi l’espace mort entre le couvercle chauffant du thermocycleur et l’échantillon. Cela permet d’éliminer la condensation sur la paroi latérale du tube, empêche la réduction du volume de PCR et accroît l’efficacité de la réaction. Ces produits compacts sont particulièrement recommandés pour une utilisation avec des volumes de réaction inférieurs à 20 μl. Ils sont disponibles en différentes couleurs et compatibles avec les pipettes multicanaux standards.
La plaque PCR Thermo Scientific compacte comprend des puits plus courts que la plaque standard (AB-0600), réduisant ainsi l’espace mort entre le couvercle chauffant du thermocycleur et l’échantillon. Cela permet d’éliminer la condensation sur la paroi latérale du tube, empêche la réduction du volume de PCR et accroît l’efficacité de la réaction. Ces produits compacts sont spécialement recommandés pour une utilisation avec des volumes de réaction inférieurs à 20 μl. Ils sont disponibles en différentes couleurs et compatibles avec les pipettes multicanaux standards.
Points clés
• Compacts pour réduire l’espace mort et augmenter l’efficacité de la PCR
• Disponibles avec les caractères alphanumériques noirs
• Accès amélioré pour la manipulation des liquides
• Volume de remplissage maximal de 0,2 ml
• Coin biseauté : H12
Applications
• PCR
• qPCR / PCR en temps réel
Certifications
Certifié exempt d’ADN humain, d’ARNase et de DNase.
Spécification
Aucun code-barres | |
25/plaque | |
Microplaque PCR | |
Sans jupe | |
0,2 ml | |
0,1 mL |
Certifié sans RNase / DNase | |
Transparent | |
Systèmes de PCR en temps réel ou thermocycleurs | |
Polypropylène | |
96 | |
Profil bas |