Learn More
Thermo Scientific™ Flacons cryogéniques Nalgene™ System 100™
Flacons autostables en PP à filetage externe
492.00€ - 527.00€
Spécification
Matériau | PP |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Type de filetage | Externe |
Quantité | 500/boîte |
Alert:
Les flacons cryogéniques sont conçus pour un positionnement dans l’azote liquide en phase vapeur uniquement et ne doivent pas être conservés dans l’azote en phase liquide. L’immersion des tubes dans l’azote en phase liquide pourrait entraîner la pénétration de gaz liquéfié dans les tubes. Le cas échéant, le liquide serait rapidement vaporisé lors du retrait des tubes. Une violente explosion pourrait s’en suivre ou les tubes pourraient soudainement fuir (au niveau du bouchon, notamment).
Pour éviter l’explosion des tubes cryogéniques, ne remplissez pas excessivement les unités de stockage d’azote liquide. Examinez toujours les tubes avant utilisation afin de vous assurer de l’absence de défauts visibles autour du bouchon. Utilisez toujours des écrans faciaux intégraux, de lourds gants de protection et des vêtements de protection de laboratoire pour retirer les tubes du rack de stockage cryogénique. Laissez toujours les tubes se réchauffer lentement dans un Poste de Sécurité Microbiologique. Ne réutilisez jamais les tubes cryogéniques.
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13417659
|
Thermo Scientific™
AY509X32 |
1 mL |
527.00€
500 pièces |
N/A | |||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
12784716
|
Thermo Scientific™
AY509X33 |
1,5 ml |
492.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Stériles
- À utiliser avec le système 100 CryoBoxes™ et les boîtes de 25 ampoules et de 81 ampoules ayant une capacité de 2.0 ml
Spécification
PP | |
Stérile | |
Externe | |
500/boîte |