Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thymidine, 99 %
Catalog Number 11400403
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
50-89-5
C10H14N2O5
242.23
MFCD00006537
IQFYYKKMVGJFEH-UHFFFAOYNA-N
thymidine, deoxythymidine, 2'-deoxythymidine, 5-methyldeoxyuridine, thymidin, beta-thymidine, dthyd, 5-methyl-2'-deoxyuridine, thymine-2-deoxyriboside, thyminedeoxyriboside
5789
CHEBI:17748
1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-5-méthylpyrimidine-2,4-dione
CC1=CN(C2CC(O)C(CO)O2)C(=O)NC1=O
50-89-5
C10H14N2O5
242.23
MFCD00006537
IQFYYKKMVGJFEH-UHFFFAOYNA-N
thymidine, deoxythymidine, 2'-deoxythymidine, 5-methyldeoxyuridine, thymidin, beta-thymidine, dthyd, 5-methyl-2'-deoxyuridine, thymine-2-deoxyriboside, thyminedeoxyriboside
5789
CHEBI:17748
1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-5-méthylpyrimidine-2,4-dione
CC1=CN(C2CC(O)C(CO)O2)C(=O)NC1=O
Thymidine is used in the syntheses of active pharmaceutical ingredient such as zidovudine. It also pairs with deoxyadenosine in double-stranded deoxyribonucleic acid. It is used to synchronize the cells in G1/early S phase in cell biology.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La thymidine est utilisée dans les synthèses d‘ingrédients pharmaceutiques actifs tels que la zidovudine. Il est également jumelé avec la désoxyadénosine dans l‘acide désoxyribonucléique à double brin. Il est utilisé pour synchroniser les cellules en G1 / début de phase S en biologie cellulaire.
Solubilité
Soluble dans l‘eau, le méthanol, l‘éthanol chaud, l‘acétone chaude, l‘acétate d‘éthyle chaud, la pyridine, l‘acide acétique glacial et l‘acide chlorhydrique. Légèrement soluble dans le chloroforme chaud.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Thymidine
Point de fusion 186°C to 190°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 89285
Merck Index 14,9397
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol,hot ethanol,hot acetone,hot ethyl acetate,pyridine,glacial acetic acid and hydrochloric acid. Slightly soluble in hot chloroform .
Rotation optique +19° (c=1 in water)
Poids de la formule 242.23
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre