Learn More
Heidolph Instruments Agitateur TitraMax
Idéal pour une utilisation dans les laboratoires scientifiques, de recherche et autres, ce Titramax 100 est une unité compacte et peu encombrante qui accepte des charges de 2 kg et offre de l’espace pour 4 plaques de microtitration.
Marque: Heidolph Instruments 544-11200-00
1499.67 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21910" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 5.82000kg
Description
- L’agitateur Titramax 100 est une unité compacte et peu encombrante qui accepte des charges de 2 kg et offre de l’espace pour 4 plaques de microtitration
- La course vibratoire de 1,5 mm permet un mélange doux et des résultats optimaux en utilisant de petits volumes d’échantillons
- Définissez et réglez en continu la vitesse variable sur le bouton de commande analogique de 150 à 1 350 tr/min.
- Un minuteur de processus analogique permet un fonctionnement sans surveillance et peut être réglé de 1 à 120 minutes
- Lorsque la durée réglée est écoulée, une alarme sonore retentit et l’appareil s’arrête
Spécification
1.5 mm | |
150 à 1 350 t/min | |
0°C à 50°C | |
4.4 lb. | |
220 x 220 mm | |
12.1 lb. | |
Titramax 100 |
2 kg | |
230 V, 50 Hz, 15 W | |
4 Microtiter Plates | |
32°F to 122°F | |
245 x 310 x 125 mm | |
5,5 kg | |
0 à 120 min ou en continu |