Learn More
Kimberly-Clark™ Distributeur de papier toilette - Jumbo Bobine à dévidage central
Choisissez le distributeur de rouleaux doubles à dévidage central Aquarius™ pour maximiser l'hygiène et l'efficacité. Entièrement fermé pour empêcher la contamination croisée des rouleaux, ce distributeur robuste, le plus hygiénique du marché, est idéal pour les sanitaires très fréquentés.
64.25€
Spécification
Type de produit | Distributeur de rouleaux de papier hygiénique à dévidage central double |
---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17217980
|
Kimberly-Clark™
7186 |
Blanc |
64.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17227980
|
Kimberly-Clark™
7187 |
Noir |
64.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Créez une expérience hygiénique assortie à vos sanitaires avec la gamme de distributeurs Aquarius™, conçue pour fonctionner en parfaite harmonie avec les marques fiables et reconnues Kleenex™ et Scott™.
- Ces distributeurs pour sanitaires respectent les normes d'hygiène et offrent une solution d'hygiène constante adaptée à vos besoins en matière d'hygiène sur le lieu de travail.
- Le distributeur de papier toilette petit format double à dévidage central Aquarius™ offre une hygiène maximale sans compromettre l'efficacité.
- Ce distributeur de rouleaux petit format doubles à dévidage central fait partie de la gamme de sanitaires coordonnée Aquarius™, conçue pour fonctionner en parfaite harmonie avec les rouleaux de papier toilette à dévidage central Scott™ Control™ 8591.
- Le distributeur de papier toilette professionnel blanc permet une distribution contrôlée feuille à feuille pour une plus grande efficacité, ce qui permet de contrôler l'utilisation, de réduire les déchets et les coûts inutiles, ainsi que de minimiser l'impact environnemental grâce à des besoins réduits en matières premières et en matière de stockage et de transport.
- Ce dérouleur de papier wc offre un rapport qualité-prix incomparable, renforcé par une conception à dévidage central et une capacité de deux rouleaux afin de diminuer la fréquence des remplacements.
- La grande capacité de ce distributeur de papier toilette Aquarius™ contribue à réduire le temps nécessaire au remplissage, ce qui garantit la disponibilité permanente des produits et permet de consacrer plus de temps aux tâches de nettoyage importantes afin d'améliorer l'hygiène de votre lieu de travail.
- Capable d'accueillir deux rouleaux, ce distributeur de doubles rouleaux de papier toilette permet l'utilisation totale de chaque rouleau avant son changement, réduisant ainsi la quantité de déchets provenant des rouleaux.
- Avec la plus grande capacité du marché dans sa catégorie, ce système de distribution de doubles rouleaux à dévidage central est idéal pour les sanitaires très fréquentés.
- Ce porte papier-toilette bénéficie également d’une conception à fixation murale, qui permet d’accrocher le papier toilette en hauteur et d’éviter la contamination par le sol.
- Le distributeur de rouleaux petit format doubles à dévidage central Aquarius™ est le distributeur le plus hygiénique du marché.
- Il est entièrement fermé pour améliorer l'hygiène des sanitaires, protéger les rouleaux contre la contamination croisée et s'assurer que les personnes ne touchent que les feuilles qu'elles utilisent.
- Nos distributeurs sans contact réduisent le risque de contamination croisée.
- Le design arrondi et ultra-brillant de ce distributeur de papier toilette ne retient pas la poussière, ce qui permet un nettoyage facile pour une meilleure hygiène des sanitaires.
- De plus, ce dérouleur de papier toilette a une forme compacte, il occupe ainsi peu d’espace tout en assurant une hygiène optimale.
- Le système à double porte breveté permet de changer indépendamment un rouleau de papier toilette à dévidage central sans perturber l'autre rouleau, pour une efficacité maximale et une quantité de déchets minimisée.
- Parfait pour les petits espaces, le design collé au mur de ce distributeur pour les sanitaires ne dépasse que de 133 mm dans la cabine.
- Ce porte papier-toilette mural est une solution durable et fonctionnelle, parfaite pour les toilettes de la maison, du lieu de travail, des lieux publics ou des commerces.
- Il est robuste, verrouillable et ignifugé.
- Ce distributeur de papier toilette n'est compatible qu'avec le papier toilette petit format double à dévidage central Scott™ Control™ 8591.
- Ils se complètent et sont à l'avant-garde en matière d'hygiène et d'efficacité.
- Ce petit distributeur de papier toilette blanc double à dévidage central Aquarius™ mesure 46,4cm (L) x 27,4cm (l) x 13,3cm (P). 1 distributeur de papier toilette
Spécification
Distributeur de rouleaux de papier hygiénique à dévidage central double |