Learn More
Alla France™ Thermomètre de précision à immersion totale
Utilisez ces thermomètres dans une grande variété d’applications. Les thermomètres de précision à immersion totale Alla France™ sont parfaits pour tester les batteries.
Marque: Alla France™ 5120T110-qp
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.03060kg
Description
- Thermomètres avec support en émail jaune
- Rempli de liquide rouge
- -20 à +110 °C
- Immersion totale
- 6 à 7 mm de diamètre
- Sans certificat
Spécification
Liquide rouge | |
immersion totale | |
Verre | |
Thermomètre à alcool | |
- 20°C | |
±1 % |
Usage général | |
305 mm | |
Liquide rouge | |
110°C | |
-20°C à +110°C |