Learn More
Ansell Gants en nitrile jetables TouchNTuff™ 92-600, non poudrés
20.19 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
20.19 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21907" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
20.19 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21907" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Grande taille
XL
Description
Résistance aux éclaboussures prouvée contre les produits chimiques dangereux. Les gants en nitrile jetables Ansell EdmontTouchNTuff™ sont confortables à porter et minimisent la fatigue de la main.
- Fabriqués 100 % en nitrile
- Résistants aux perforations, aux entailles, aux coupures et à l’abrasion
- Fins et confortables
- Manchettes à bord roulé, pour un enfilage et un retrait faciles
- Résistance chimique*
*Non recommandés pour l’acétone, le benzaldéhyde, le chlorobenzène, l’EDC, le DMAC, le DMF, l’acétate d’éthyle, le furfural, le bromure de méthylène, le MEK, la morpholine, le NMP, l’iodométhane, l’acide nitrique à 70 % (concentré), l’acide citrique, le fumant rouge, le nitrobenzène, le 1-nitropropane, le 2-nitropropane, le phénol à 90 %, le THF, la pyridine, l’acide sulfurique concentré à 95-98 % et le THF
Compliance
Homologué 510(k) par la FDA.
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM D6319, FDA 21 CFR 177.2600, ASTM F1671 |
Certifications / conformité (Europe) | Catégorie III, EN 420:2003 + A1:2009 |
Chlorinated | Non |
Couleur | Vert |
Jetable | Oui |
Finger Thickness (English) | 5,5 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,14 mm |
Hand | Ambidextres |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nitrile |