Learn More
Fisherbrand™ Thermohygromètre Traceable™ avec horloge
Surveillez simultanément la température, l’humidité et le temps, en un coup d’œil.
Marque: Fisherbrand™
75.13 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21751" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.22680kg
Description
- Les trois paramètres sont affichés à l’écran en permanence de sorte que vous pouvez relever les conditions sans devoir poser votre calepin
- La mise en route pour les utilisateurs est un jeu d’enfant avec une expérience utilisateur améliorée et plus intuitive, comprenant des grands boutons, du texte à contraste élevé et une conception bien pensée
- Réduisez l’entretien grâce à une batterie plus puissante et des améliorations techniques intérieures pour des performances optimisées
- Avec mémoire min. /max., facile à effacer au début de chaque processus
- Conformité ; comprend le certificat NIST Traceable de notre laboratoire d’étalonnage agréé A2LA (1750.01)
- Peut s’installer n’importe où, qu’il soit monté magnétiquement ou posé sur la paillasse grâce au support intégré
Spécification
Thermohygromètre | |
1% HR | |
0°C à 50°C | |
AAA | |
Texte à contraste élevé | |
0,1° | |
4 1/4 po | |
Hygromètre, ruban à scratch, piles AAA, aimant de rappel de réétalonnage, guide de démarrage rapide et certificat Traceable™. |
20 à 90% d'humidité relative | |
HR de ±5 % en milieu de plage, HR de ±8 % dans les autres cas | |
±1°C | |
Thermohygromètre avec horloge | |
Fonction de mémoire min. / max. | |
2 1/4 po | |
1/2 in. | |
NIST |