Learn More
Fisherbrand™ Minuteur trois canaux Traceable™
Minuteur étalonné développé en pensant aux cliniques et laboratoires cliniques très actifs.
Marque: Fisherbrand™
Informations supplémentaires : Poids : 0.22680kg
Description
- Toujours prêt sur votre paillasse, avec 3 canaux disponibles pour le suivi des événements à minuter simultanés
- La conception ergonomique offre un angle de visualisation optimal, une utilisation facile et une stabilité accrue sur la paillasse
- Une protection antimicrobienne est intégrée pour un produit plus propre et plus hygiénique
- Les grands boutons tactiles sont faciles à utiliser en cas de port de gants
- Les tâches répétitives ou récurrentes sont rapides et faciles grâce à la fonction de mémoire intégrée, à la date et à l’heure, ainsi qu’aux réglages d’alarme
- Maintien de la conformité : Comprend le certificat NIST-Traceable de notre laboratoire d’étalonnage agréé A2LA (1750.01)
- Le volume et le minuteur à buzzer sont réglables
Spécification
Minuteur | |
Bip et notification visuelle en continu pendant 1 minute | |
1 s | |
Compte croissant / à rebours | |
AAA | |
7,6 cm | |
NIST |
99 h, 59 min, 59 s | |
± 0,001% | |
LCD | |
3 | |
8,3 cm | |
Minuteur, pile AAA, guide de démarrage rapide et certificat Traceable™. |