Learn More
trans-2-hexén-1-ol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10357380
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
928-95-0
C6H12O
100.16
MFCD00002927
ZCHHRLHTBGRGOT-SNAWJCMRSA-N
trans-2-hexen-1-ol, trans-2-hexenol, 2-hexenol, e-hex-2-en-1-ol, e-2-hexen-1-ol, 2-hexen-1-ol, 2-hexen-1-ol, 2e, 3-propylallyl alcohol, 2-hexen-1-ol, e, 2-hexen-1-ol, trans
5318042
CCC\C=C\CO
928-95-0
C6H12O
100.16
MFCD00002927
ZCHHRLHTBGRGOT-SNAWJCMRSA-N
trans-2-hexen-1-ol, trans-2-hexenol, 2-hexenol, e-hex-2-en-1-ol, e-2-hexen-1-ol, 2-hexen-1-ol, 2-hexen-1-ol, 2e, 3-propylallyl alcohol, 2-hexen-1-ol, e, 2-hexen-1-ol, trans
5318042
CCC\C=C\CO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau trans-2-Hexen-1-ol
Note relative au nom 96%
Couleur Incolore
Densité 0.8440g/mL
Point d’ébullition 158.0°C to 160.0°C
Point d’éclair 54°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2CH2CH=CHCH2OH
Indice de réfraction 1.4350 to 1.4410
Quantité 100 mL
Beilstein 01, II, 486
Gravité spécifique 0.844
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble.
Nom IUPAC (2E)-hex-2-en-1-ol
Poids de la formule 100.16
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • trans-2-Hexen-1-ol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.