Learn More
Fisherbrand™ Étaleur de cellules en acier inox
Étalez les cellules délicatement et uniformément. L’étaleur de cellules en acier inox Fisherbrand™peut être stérilisé et réutilisé.
Marque: Fisherbrand™
20.71 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.04090kg
Description
- La tête bombée facilite un étalement lisse.
- Réutilisable
- Stérilisable à la flamme ou en autoclave
Spécification
Diamètre : 33 x 4 mm | |
Triangulaire | |
1 de chaque | |
Oui |
Non stérile | |
Étaleur de cellules | |
Acier inox | |
203 mm |