Learn More
Acide trichloroisocyanurique, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Description
Trichloroisocyanuric acid was used as a disinfection reagent in the transformation of benzophenone-3 in chlorinated water. It was also used in the synthesis of 2-halomethylene-3-oxoketoximes. It is used as a bleaching agent in the textile industry, a reagent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide trichloroisocyanurique a été utilisé comme réactif de désinfection pour la transformation de la benzophénone-3 dans l’eau chlorée. Il a également été utilisé dans la synthèse de 2-halométhylène-3-oxoketoximes. Il est utilisé comme agent de blanchiment dans l’industrie textile, un réactif dans la synthèse organique.
Solubilité
Soluble dans le chlorocarbone, l’acétonitrile, l’acétone, l’eau (12 g/L).
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’abri des agents réducteurs, des acides, des bases, des substances inflammables, des matières organiques, de la lumière, de l’eau / de l’humidité.
L’acide trichloroisocyanurique a été utilisé comme réactif de désinfection pour la transformation de la benzophénone-3 dans l’eau chlorée. Il a également été utilisé dans la synthèse de 2-halométhylène-3-oxoketoximes. Il est utilisé comme agent de blanchiment dans l’industrie textile, un réactif dans la synthèse organique.
Solubilité
Soluble dans le chlorocarbone, l’acétonitrile, l’acétone, l’eau (12 g/L).
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’abri des agents réducteurs, des acides, des bases, des substances inflammables, des matières organiques, de la lumière, de l’eau / de l’humidité.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Trichloroisocyanuric acid |
Point de fusion | ∼245°C (decomposition) |
Densité | 2.07 |
pH | 3 |
Point d’éclair | >250°C (482°F) |
Odeur | Pungent |
Quantité | 100 g |
Numéro UN | UN2468 |
Beilstein | 202022 |
Sensibilité | Moisture sensitive |