Learn More
Chlorure de tricyclohexylétain, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
Tricyclohexyltin chloride is used in the preparation of dicyclohexyl disulfide. It is also used in the synthesis of organotin derivatives of 2-thiophene carboxylic acid as enzyme inhibitors and antibacterial agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de tricyclohexyltine est utilisé dans la préparation du disulfure de dicyclohexyle. Il est également utilisé dans la synthèse de dérivés organotinés de l’acide 2-thiophène carboxylique comme inhibiteurs enzymatiques et agents antibactériens.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’éther, le toluène et le chloroforme. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Le chlorure de tricyclohexyltine est utilisé dans la préparation du disulfure de dicyclohexyle. Il est également utilisé dans la synthèse de dérivés organotinés de l’acide 2-thiophène carboxylique comme inhibiteurs enzymatiques et agents antibactériens.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’éther, le toluène et le chloroforme. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tricyclohexyltin chloride |
Point de fusion | 123°C to 125°C |
Formule linéaire | (C6H11)3SnCl |
Quantité | 25 g |
Numéro UN | UN3146 |
Informations sur la solubilité | Soluble in ethanol,ether,toluene and chloroform. Insoluble in water. |
Poids de la formule | 403.6 |
Pourcentage de pureté | 97% |