Learn More
behr Labor-Technik™ Module de commande de la température et du temps TRS300
TRS 300 : Programmation avec contrôle de température et d’heure, jusqu’à 10 combinaisons de température-heure
Marque: behr Labor-Technik™ B00217820
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Fonctionnement à bouton unique behr pour une programmation particulièrement rapide et facile
- Navigation dans les menus dans la langue locale
- 10 programmes librement configurables pour la température du bloc et le temps de digestion
- Les fonctions de sécurité intégrées permettent d’arrêter les périphériques connectés en cas de court-circuit et de défaillance du capteur de température
- Les fonctions de sécurité intégrées permettent d’arrêter les périphériques connectés en cas de court-circuit et de défaillance du capteur de température
- 10 programmes librement configurables pour la température du bloc et le temps de digestion
- Navigation dans les menus dans la langue locale
Spécification
Plage de températures max. (en °C) : 1 à 999 min, réglable numériquement | |
1 module standard ou programmable, 1 réacteur phénol, accessoires pour réacteur | |
450°C | |
Numérique |
18 cm | |
15 cm | |
TRS300 | |
Module de commande de la température et du temps |