Learn More
Thermo Scientific™ Réfrigérateurs de paillasse, série TSG
Des solutions de réfrigération innovantes pour la santé et la recherche
3430.00€ - 3870.00€
Spécification
Capacité (impériale) | 5.5 cu. ft. |
---|---|
Capacité (métrique) | 156 L |
Gamme de températures | 2°C to 9°C |
No. of Doors | 1 |
Côté charnière | Right |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16445249
|
Thermo Scientific™
TSG505GA |
NEMA 5-15 P, d'autres types globaux sont disponibles | 100 - 240 V, 50/60 Hz |
3870.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16398175
|
Thermo Scientific™
TSG505SA |
NEMA 5-15 P, d'autres types globaux sont disponibles | 100 - 240 V, 50/60 Hz |
3430.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Beschreibung
Les réfrigérateurs de paillasse Thermo Scientific™, série TSG, sont alimentés par la technologie de réfrigération à l’état solide Phononic. Ils ont été conçus pour répondre aux besoins rigoureux et exigeants des applications de santé, de recherche et industrielles nécessitant des performances fiables, à l’appui du stockage du lait maternel et des médicaments, des kits d’analyse et des réactifs, voire même des milieux de culture cellulaire.
Principales caractéristiques du réfrigérateur de paillasse TSG505 :
- Technologie de réfrigération à l’état solide
- Fonctionnement ultra silencieux conduisant à un environnement de travail plus confortable pour répondre aux besoins cliniques et de santé
- Des capacités accrues en raison d’un nombre réduit de composants de réfrigération vous permettent de stocker plus en utilisant moins d’espace
- Performances nominales Energy Star ou réduction des coûts d’exploitation
- Réfrigérants verts soutenant des initiatives mondiales visant à réduire les émissions de gaz de serre
- Ensemble d’alarmes complet, y compris la température élevée/basse, la porte entrouverte et la panne électrique pour satisfaire les exigences en matière de stockage médical
- Contacts d’alarme à distance sur TSG505, pour prendre en charge les exigences de recherche en matière de surveillance
Garantie : varie en fonction des pays. Veuillez nous contacter pour en savoir plus
Spezifikation
5.5 cu. ft. | |
2°C to 9°C | |
Right | |
Powder-coated CRS | |
Undercounter | |
Remote Alarm Contacts | |
684 mm | |
100 - 240 V 50-60 Hz |
156 L | |
1 | |
3 | |
CE, UL | |
No | |
26.9 in. (door closed) | |
100/240 V | |
Energy efficient |