Learn More
Nabertherm™ Four à tube compact avec contrôleur B510
Fours tubulaires compacts utilisables durant une variété d’applications universelles.Four tubulaire Nabertherm™ avec régulateurs 510B équipés d’un tube de travail standard en céramique C530 et avec deux bouchons en fibre, pour un rapport qualité/prix imbattable.
3980.00€ - 5010.00€
Spécification
Type de contrôleur | B510 |
---|---|
Type | Four tubulaire compact |
Affichage | Affichage LC bleu / blanc, uni |
Matériau | Acier inoxydable |
Hauteur (métrique) | 508 mm |
Code produit | Marque | max. (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | max. (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17318079
|
Nabertherm™
R-152L2AN |
Jusqu’à 1 200°C | 434 mm |
3980.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17328079
|
Nabertherm™
R-152L3AN |
Jusqu’à 1 300°C | 434 mm |
4260.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17358079
|
Nabertherm™
R-252L2AN |
Jusqu’à 1 200°C | 670 mm |
4520.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17368079
|
Nabertherm™
R-252L3AN |
Jusqu’à 1 300°C | 670 mm |
5010.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Modèle mono-surface standard
- Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée
- Diamètre extérieur du tube de 50 à 170 mm, longueur chauffée de 250 à 1 000 mm
- Les relais d’état solide permettent à l’ensemble de fonctionner sans nuisance sonore
- Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
Contrôleur B510
- Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
- Cinq programmes et quatre segments
- Horloge en temps réel et tube automatique
- Affichage blanc/bleu ordinaire des messages d’état en lettres claires
- Saisie des données avec cadran et boutons à molette
- Bouton Skip (Ignorer) pour tout saut segmenté
- Entrée du programme par étapes de 1°C ou 1 min.
- Configuration possible de l’heure de début et du compteur d’heures de fonctionnement
- Interface optionnelle pour logiciel VCD
Spécification
B510 | |
Affichage LC bleu / blanc, uni | |
508 mm | |
50 mm |
Four tubulaire compact | |
Acier inoxydable | |
340 mm |