Learn More
Fisherbrand™ Distributeur adaptable sur flacons Ultimus
Allie fonctionnalité, simplicité d’utilisation et performances uniques. Le distributeur adaptable sur flacons Ultimus Fisherbrand™ offre dilution, rinçage, manipulation de deux liquides et recirculation en un seul équipement.
333.90€ - 619.04€
Spécification
Type de produit | Distributeur |
---|---|
Certifications/Conformité | Normes ISO 8655 |
Matériau | Verre borosilicaté |
Code produit | Marque | Modèle | Volume (métrique) | Précision | Incréments | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Volume (métrique) | Précision | Incréments | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15558901
|
Fisherbrand™
|
ULT-10 | 1 à 10 ml | 0,6 % (+/-0,060) | 0,2 ml |
458.98€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15568901
|
Fisherbrand™
|
ULT-100 | 10 à 100 ml | 0,6 % (+/-0,600) | 2 ml |
619.04€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15578901
|
Fisherbrand™
|
ULT-2.5 | 0,25 à 2,5 ml | 0,6 % (+/-0,015) | 0,05 ml |
333.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15588901
|
Fisherbrand™
|
ULT-30 | 2,5 à 30 ml | 0,6 % (+/-0,180) | 0,5 ml |
445.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15598901
|
Fisherbrand™
|
ULT-5 | 0,5 à 5 ml | 0,6 % (+/-0,030) | 0,1 ml |
333.90€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15508911
|
Fisherbrand™
|
ULT-60 | 5 à 60 ml | 0,6 % (+/-0,0360) | 1,0 ml |
445.20€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Avec technologie à double entrée
- Buse d’administration réglable permettant de faciliter la distribution dans toutes les conditions de laboratoire
- Bouton de réglage du volume spécialement conçu, rotation à 180° pour un réglage simple et sans effort
- Adaptateur spécialement conçu avec rotation à 360° offrant une flexibilité totale
- Le piston en PTFE avec joint torique en ETP assure une compatibilité chimique élevée et un mouvement de nettoyage doux et sans effort du piston
- Adaptateurs s’ajustant à la plupart des flacons de réactif de laboratoire
- Tube d’extension supplémentaire pour le remplissage
- Outil d’étalonnage fourni pour le ré-étalonnage pratique et rapide en laboratoire par l’utilisateur
Spécifications :
- Piston : en PTFE et ETP
- Boîtier de la soupape : PFA
- Boîtier de la soupape de recirculation : PFA
- Assemblage de soupape : Bille et siège en verre borosilicaté
- Assemblage distribution : PTFE
- Tube de distribution et d’entrée : FEP
- Compatibilité : avec tous les réactifs à l’exception du réactif HF
Spécification
Distributeur | |
Normes ISO 8655 | |
Verre borosilicaté |