Learn More
Biochrom Le densimètre cellulaire Ultrospec™ 30
Le densimètre cellulaire Ultrospec™ 30 mesure la densité des cellules en suspension à 600 nm/OD600.
Marque: Biochrom 80-3008-01
Informations supplémentaires : Poids : 0.60000kg
Description
- Petit, portable et facile à utiliser, l'instrument peut mesurer les taux de croissance d'E. coli, d'autres bactéries et de levures
- Créez et enregistrez des courbes standard spécifiques à un type cellulaire pour pouvoir les lire encore et encore
- Peut également être utilisé avec les unités McFarland
- Écran tactile intuitif pour une utilisation plug and play facile
- Fonctionne sur batterie et format portable pour une utilisation sur le lieu de culture cellulaire.
- Utilise une source de lumière LED en combinaison avec une fibre optique avancée
- Accepte les cuvettes de 10 x 10 mm ou les tubes à essai de 16 mm
- Les tubes à essai de 10 à 12 mm nécessitent un jeu d'adaptateurs (ref. article 80-3000-57)
- Les déversements peuvent être facilement essuyés grâce à sa surface lisse et la zone du porte cuvette peut être rincée avec du formaldéhyde ou de l'oxyde d'éthylène pour la stériliser
- Enregistrez les résultats dans la mémoire interne ou exportez-les via une clé USB ou directement vers un PC
- Appareil compact nécessitant peu d'entretien
- Non recommandé pour une utilisation avec des lignées cellulaires de mammifères
Spécification
CE and UKCA Marked, US and CAN Safety (ETL or equivalent) | |
10 x 10 mm Cuvettes, 16 mm Test Tubes | |
CellDensity Meter | |
Photodiode | |
170 x 210 x 50 mm | |
LED | |
Visible Spectrophotometer | |
600 nm | |
Microbiology, Bacteria and Yeast Quantification | |
LED, Diode Array | |
Absorbance 0.3 to 2.0 A | |
USB-C, UK, Euro, USA, China | |
Round |
Black | |
USB-A, USB-C | |
600 nm | |
LCD Touchscreen | |
English, Chinese | |
40 nm | |
5 V | |
600 nm | |
4.3 in., 480 x 272 Pixel Resolution Backlit LCD Color Display | |
< ± 0.05 A, 1 A using Neutral Density Filter | |
± 0.02 A at 1 A om 10 mm Cuvette | |
100 to 240 V, 50/60 Hz, 10 W |
Contains internal rechargeable Li-Ion battery