Learn More
Heidolph instruments Unimax 1010
L’Unimax 1010 est un agitateur de laboratoire de taille moyenne et accepte des charges de 5 kg, idéal dans les environnements scientifiques, de recherche et autres environnements de laboratoire.
Marque: Heidolph instruments 543-12310-00
2214.09 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21910" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 9.52000kg
Description
- Agitateur Heidolph Unimax 1010 plateforme de 290 x 258 mm, vitesse max. 500 tr/min, charge max. 5 kg, course 10 mm, agitation orbitale, avec minuteur et plateforme
- L’Unimax 1010 est un agitateur de laboratoire de taille moyenne et accepte des charges de 5 kg
- La course de 10 mm effectue un mouvement d’agitation doux pour les échantillons fragiles et accepte les plaques de culture et les flacons Erlenmeyer.
- Définissez et réglez en continu la vitesse variable sur l’écran numérique de 30 à 500 tr/min.
- Ce modèle convient au système d’incubateur modulaire et est recommandé pour les applications nécessitant un contrôle de température variable jusqu’à °65C
- Un minuteur de processus numérique permet un fonctionnement sans surveillance et peut être réglé de 1 à 999 minutes
Spécification
10 mm | |
30 à 500 tr/min | |
Unimax 1010 |
5 kg | |
Agitateur |