Learn More
Grant Instruments™ Bain-marie sans agitation JB Academy
Un choix idéal pour les écoles et les collèges nécessitant un bain-marie de qualité simple d’utilisation. Plateau de base inclus en standard. (Le couvercle est vendu séparément.) La gamme JBA comprend trois modèles : 5 l,12 l et18 l.
Marque: Grant Instruments™ JBA5
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 4.12200kg
Description
Un choix idéal pour les écoles et les collèges nécessitant un bain-marie de qualité simple d’utilisation. Plateau de base inclus en standard. La gamme JBA comprend trois modèles : 5 L,12 L et 18 L.
- Plage de températures ambiantes +5ºC à 95ºC
- Stabilité : ±0,5ºC Technologie unique Set and ForgetTM : chauffage rapide, régulation fiable de la température Commandes simples et intuitives : température rapide et facile à régler Verrouillage pratique du panneau avant : désactive les commandes du panneau avant pour éviter les changements involontaires Cuve en acier inoxydable - Acier de qualité supérieure, avec finition polie durable Garantie de 3 ans
Informations sur la commande
Le couvercle est vendu séparément.
Spécification
Acier inoxydable | |
5 L | |
Ambiante +5° ; à 95°C | |
Acier inoxydable | |
3 ans | |
215 mm | |
200 mm | |
3,9 kg |
Numérique | |
DIN 58966 | |
350 W (230V et 120V) | |
JBA5 | |
215 x 335 x 200 mm | |
335 mm | |
215 mm | |
120/230 V |