Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur pour usage professionnel
Stockage sécurisé en température positive, durable et ultra économe en énergie pour les produits non thermosensibles; Le réfrigérateur professionnel Liebherr™ est conçu pour les applications générales. Vous pouvez compter sur la qualité de fabrication Liebherr.
1914.36€ - 2160.00€
Spécification
Type | Professional Fridge |
---|---|
Gamme de températures | 1°C to 15°C |
Capteur | NTC |
Température (point de consigne) | +5°C |
Réfrigérant | R 600a |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17899096
|
Liebherr™
FRFVG 4001 |
420 L |
1914.36€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17839106
|
Liebherr™
FRFVG 5501 |
571 L |
1980.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17829106
|
Liebherr™
FRFVG 6501 |
655 L |
2160.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Plage de température +3 / +16°C, classe M1, avec 3 réglages d'humidité
- Classe climatique (directive énergétique) : 5, Classe d'efficacité énergétique : C
- Système de refroidissement à air pulsé : extérieur blanc, intérieur en polystyrène moulé de qualité commerciale
- Réfrigérant R 600a, puissance de connexion 2,0 A, 220-240 V/50/1 ph
- Affichage numérique multifonctionnel, écran haute résolution et options de connectivité
- Porte à fermeture automatique à <90° ; et serrure mécanique, poignée de porte en aluminium
Spécification
Professional Fridge | |
NTC | |
R 600a | |
1 | |
Scratch-resistant Painted Steel | |
ISO 9001, ISO 14001, CE | |
Touch Control, Digital Display in Door | |
White | |
Storage of Non-sensitive Products | |
Professional Performance | |
Timed Off-cycle | |
Yes | |
2.0 A | |
220/240 V |
1°C to 15°C | |
+5°C | |
Solid Reversible Self-closing with Lock | |
5 | |
Commercial-grade Molded Polystyrol | |
Upright | |
Optional (80 to 100 mm dia.) | |
Low-maintenance Rear-wall Wire-on-tube | |
No | |
2 yr. Parts and Labor | |
SmartCoolingHub | |
CFC-free | |
CEE 7/7 | |
120 W |