Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur gamme Performance, pour usage scientifique
Pour un stockage en température positive sûr, précis, et ultra économe en énergie; Le réfrigérateur de laboratoire Liebherr™ est conçu pour le stockage des produits thermosensibles avec une qualité de fabrication sur laquelle vous pouvez compter.
2385.00€ - 2955.00€
Spécification
Type | Lab Fridge |
---|---|
Gamme de températures | 3°C to 16°C |
Capteur | NTC |
Température (point de consigne) | +5°C |
Stabilité de la température | ±3 K |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17849096
|
Liebherr™
SRFVG 3501 |
344 L |
2385.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17879096
|
Liebherr™
SRFVG 4001 |
394 L |
2475.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17869096
|
Liebherr™
SRFVG 5501 |
558 L |
2955.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Réfrigérateur de laboratoire pour stockage des produits thermosensibles
- Plage de température +3 / +16 °C, stabilité de température de +/- 3 °C testée selon FDX15-140
- Extérieur blanc, intérieur en polystyrène moulé de qualité commerciale, réfrigération assistée par ventilateur
- Réfrigérant R 600a, puissance de connexion 2,0 A, 220-240 V/50/1 ph
- Affichage numérique multifonctionnel avec affichage haute résolution et options de connectivité
- Serrure de porte, charnières réversibles, porte à fermeture automatique avec position d'arrêt à 90°, poignée à levier antimicrobienne
Spécification
Lab Fridge | |
NTC | |
±3 K | |
Solid Reversible Self-closing with Lock | |
Scratch-resistant Painted Steel | |
Commercial-grade Molded Polystyrol | |
Upright | |
Optional (80 to 100 mm dia.) | |
Low-maintenance Rear-wall Wire-on-tube | |
1 x 10 mm dia. | |
2 yr. Parts and Labor | |
SmartCoolingHub | |
CFC-free | |
CEE 7/7 | |
120 W |
3°C to 16°C | |
+5°C | |
R 600a | |
1 | |
White Powder-coated | |
ISO 9001, ISO 14001, CE | |
Touch Control, Digital Display in Door | |
White | |
Storage of Temperature-sensitive Products | |
Scientific Performance | |
Timed Off-cycle | |
Yes | |
2.0 A | |
220/240 V |