Learn More
Syngene™ Transilluminateur UV 2020S
Le transilluminateur UV Syngene™ 2020SUV est destiné à l’éclairage de tout échantillon excité par la lumière UV.
965.00€ - 1130.00€
Spécification
Intensity | Fixe |
---|---|
Type d’éclairage | UV |
Wavelength | 254 nm |
Type de produit | Transilluminateur UV |
Surface de filtration (impériale) | 7.9 x 7.9 in. |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12854008
|
Syngene™
GE-2020S-E |
Systèmes IG3 et UG3 |
965.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12894018
|
Syngene™
GX-2020S-E |
Systèmes G:Box |
1130.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Étanche pour permettre l’utilisation de gels humides sur la surface
- Pour une utilisation dans les systèmes Syngene
- Longueur d’onde de 254 nm
- Zone de filtration 200 nm x 200 nm pour les systèmes G:BOX
Spécification
Fixe | |
254 nm | |
7.9 x 7.9 in. | |
200 x 200 mm | |
Syngene 2020S-E | |
50 Hz |
UV | |
Transilluminateur UV | |
230 W | |
230 V 50 Hz 230 W | |
230 V |