Learn More
Syngene™ Transilluminateur UV pour systèmes Ingenius3 et Nugenius
Transilluminateur UV Syngene™ pour l’éclairage de tout échantillon excité par la lumière UV. Étanche pour permettre l’utilisation de gels humides sur la surface
965.00€ - 1335.00€
Spécification
Intensity | Fixe |
---|---|
Type d’éclairage | UV |
Type de produit | Transilluminateur UV |
À utiliser avec (équipement) | Systèmes Ingenius3 et Nugenius |
Alimentation électrique | 230 V 50 Hz 230 W |
Code produit | Marque | Fréquence | Wavelength | Taille (métrique) du filtre | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Fréquence | Wavelength | Taille (métrique) du filtre | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15809942
|
Syngene™
GE-2024S-E60 |
60 Hz | 254 nm | Zone de visualisation : 20 x 24 cm |
1270.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15829932
|
Syngene™
GE-2020L-E60 |
60 Hz | 365 nm | Zone de visualisation : 20 x 20 cm |
965.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15839932
|
Syngene™
GE-2020M-E60 |
60 Hz | 302 nm | Zone de visualisation : 20 x 20 cm |
965.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15849932
|
Syngene™
GE-2020S-E60 |
60 Hz | 254 nm | Zone de visualisation : 20 x 20 cm |
965.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15859932
|
Syngene™
GE-2024L-E |
50 Hz | 365 nm | Zone de visualisation : 20 x 24 cm |
1270.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15869932
|
Syngene™
GE-2024L-E60 |
60 Hz | 365 nm | Zone de visualisation : 20 x 24 cm |
1270.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15879932
|
Syngene™
GE-2024M-E |
50 Hz | 302 nm | Zone de visualisation : 20 x 24 cm |
1335.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15889932
|
Syngene™
GE-2024M-E60 |
60 Hz | 302 nm | Zone de visualisation : 20 x 24 cm |
1270.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15899932
|
Syngene™
GE-2024S-E |
50 Hz | 254 nm | Zone de visualisation : 20 x 24 cm |
1270.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Available in voltages for 230 V (50 Hz), 230 V (60 Hz) (-E60), 115 V (60 Hz) (-A), 115 V (60 Hz) (-ACA) and 100 V (50/60 Hz) (-J). Available wavelengths are short wave (254 nm, 2020S), medium wave (302 nm, 2020M) and long wave (365 nm, 2020L).Spécification
Fixe | |
Transilluminateur UV | |
230 V 50 Hz 230 W |
UV | |
Systèmes Ingenius3 et Nugenius |