Learn More
UVP Systèmes d’imagerie PhotoDoc-It™
Grâce à ce système de laboratoire compact et économique, capturez, imprimez et enregistrez des images en couleur pour la documentation sur gel de base. Les systèmes d’imagerie UVP™ PhotoDoc-It™ offrent une solution d’imagerie économique qui ne nécessite pas de film.
2190.00€ - 3920.00€
Spécification
Tension | 230 V |
---|---|
Profondeur (métrique) | 241 mm |
Type de filtre | Rouge EtBr |
Taille en pixels | 16 MP |
Hauteur (métrique) | 432mm |
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11768356
|
UVP
97-0274-05 |
M20V |
3920.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11798356
|
UVP
97-0274-14 |
LM-26 |
3725.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12812969
|
UVP
97-0274-02 |
PhotoDoc-It 70 |
2190.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11778356
|
UVP
97-0274-08 |
LM-20 |
3460.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- La caméra couleur numérique offre une résolution de 10 mégapixels. L’utilisateur peut afficher des images directement sur la caméra ou sur l’écran LCD couleur (en option).
- La hotte métallique légère crée un environnement de chambre noire compact.
- Les images sont enregistrées sur la carte mémoire de la caméra ou imprimées instantanément en couleur à moindre coût au format 4 x 6 po, à l’aide de l’imprimante photo économique fournie.
- Un filtre à bromure d’éthidium™ pour les gels colorés fluorescents (580 à 630 nm) est inclus dans la hotte. Vous pouvez le remplacer par d’autres types de filtres.
- Un verrou à combinaison fixe la caméra à la chambre noire. L’écran LCD illustré sur l’image est un accessoire en option. Dimensions : 337 x 241 x 432 mm Le système PhotoDoc-It offre une solution économique pour capturer, imprimer et enregistrer des images en couleur pour la documentation sur gel de base sans qu’un film soit nécessaire.
Spécification
230 V | |
Rouge EtBr | |
432mm | |
1/boîte | |
DigiCam 70 | |
Systèmes d’imagerie |
241 mm | |
16 MP | |
337mm | |
Oui | |
Imagerie sur gel, imagerie colorimétrique, fluorescence |