Learn More
Ohaus™ Balances alimentaires compactes Valor™ 3000 Xtreme
Balance portative hautes performances dotée d’une conception robuste, entièrement en acier inox. Les balances alimentaires compactes Ohaus™ Valor™ 3000 Xtreme sont dotées d’un logiciel de pesée générale, de pesée en pourcentage et de densité relative. Elles sont donc idéales pour une variété de besoins de pesée et de mesure alimentaires.
Marque: Ohaus™ 71210129
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 2.10000kg
Description
Les balances Valor 3000 Xtreme suivent la tradition d’Ohaus qui consiste à construire des produits durables, de haute qualité, faciles à utiliser et imbattables. Elles présentent une haute précision pouvant aller jusqu’à 40 000 d de lisibilité, sont solides, faciles à utiliser, logées dans un boîtier compact élégant entièrement fabriqué en acier inox. Les options de lavage (modèles NEMA 4X/IP65 résistants à l’eau) permettent aux balances Valor 3000 Xtreme de répondre aux besoins des environnements les plus exigeants.
- Certifiée NSF et compatible avec les systèmes certifiés HACCP, elle garantit l’intégrité et la sécurité de tous les produits alimentaires pesés dessus
- Prend peu de place sur la paillasse et offre des paramètres de filtrage et de stabilité réglables par l’utilisateur pour des opérations précises dans des conditions difficiles et instables
- Offre des résolutions allant jusqu’à 40 000 d et 0,01 g pour des mesures précises dans des environnements exigeants
- Boîtier entièrement en acier inox avec résistance chimique supplémentaire et plateau de pesée amovible en acier inox durable et facile à nettoyer
- La protection avancée antisurcharges évaluée à une capacité de 10x est idéale pour les environnements difficiles où la capacité est fréquemment dépassée
- L’interface utilisateur de SmarText™ est dotée d’un écran LCD rétro-éclairé lumineux et affiche des messages simples rendant la balance Valor 3000 Xtreme très facile à utiliser
Spécification
50 heures d’utilisation avec piles jetables | |
Externe numérique | |
Non applicable | |
200 g | |
0,010000 g | |
0,010000 g | |
V31XH202 | |
0°C à 40°C | |
lb, oz décimale ou fractionnelle, lb:oz, fl oz (d’eau), kg, g | |
218 x 186 x 77 mm | |
218,00 mm | |
7,30 in | |
158 mm | |
77,000 mm | |
218,00 mm | |
1,2 kg | |
9 V |
Piles 4C (1,5 V) (non incluses) | |
Certifié NSF/ANSI CE | |
Boîtier et plate-forme en acier inox, indicateur de niveau initial, verrouillage de la cellule de charge | |
Écran LCD avec rétroéclairage à LED blanche | |
Mécanique | |
Acier inoxydable | |
3 s | |
Balance alimentaire compacte Valor ™ 3000 Xtreme | |
218,00 x 186,00 mm | |
8,50 in | |
146 mm | |
186,00 mm | |
3,00 in | |
8,50 in | |
120 mm | |
Adaptateur mural secteur de 9 VCC 0,5 A, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |