Learn More
Ansell Edmont™ Gants d’isolation thermique enduits VersaTouch™ 78-203
34.69 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21638" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21638" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Taille : 7
Description
Les gants d’isolation thermique VersaTouch sont parfaits pour maintenir les mains au chaud dans des environnements froids ou lors de la manipulation de matériaux congelés.
- Paume avec revêtement à micropicots pour une préhension accrue et une meilleure résistance à l’abrasion
- La doublure en acrylique thermique tricotée sans couture offre confort et chaleur
- Le revêtement acrylique offre une protection contre le froid sans sacrifier la dextérité
Spécification
Certifications/Conformité | EN 388/511 |
Zone enduite | Palm |
Coating Material | PVC |
Couleur | Bleu |
Finition externe | Tricoté |
Qualité | Calibre 10 |
Latex Free | Oui |
Dimensions | 7 |
Stérilité | Non stérile |
À utiliser avec (application) | Zones réfrigérées, produits congelés |