Learn More
Heidolph Instruments Agitateur vortex Multi Reax
Accueille jusqu’à 26 récipients de diamètres différents. L’agitateur vortex Heidolph™ Multi Reax inclut un plateau pour 26 récipients avec des diamètres compris entre 10 et 16 mm ainsi qu’un plateau pour 12 récipients avec des diamètres compris entre 16 et 32 mm. La plateforme vibrante de 3 mm permet d’obtenir d’excellents résultats de mélange même avec des échantillons volumineux et solides.
Marque: Heidolph Instruments 545-10000-00
1394.23 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21970" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 10.70000kg
Description
Agitateur unique pouvant accueillir jusqu’à 26 récipients de diamètres différents. Comprend un plateau pour 26 récipients avec des diamètres compris entre 10 et 16 mm ainsi qu’un plateau pour 12 récipients avec des diamètres compris entre 16 et 32 mm. La course vibratoire de 3 mm permet d’obtenir d’excellents résultats de mélange même avec des échantillons volumineux et solides.- Définissez et réglez en continu les vitesses variables de 150 à 2 000 tr/min sur l’écran numérique
- Un minuteur de processus numérique permet un fonctionnement sans surveillance et peut être réglé de 1 999 minutes. Lorsque la durée réglée est écoulée, une alarme retentit et l’appareil s’arrête
Spécification
3 mm | |
150 à 2 000 tr/min | |
0°C à 50°C | |
3.3 lb. | |
410 x 270 x 172 mm | |
9,8 kg | |
9,8 kg | |
Digital | |
26 |
1,5 kg | |
230 V, 50 Hz | |
50 W | |
DIN EN 60529, IP 30 | |
21.6 lb. | |
21.6 lb. | |
Multi Reax | |
2 fixations pour carrousel | |
1 to 999 min. |