Learn More
Heidolph Instruments Agitateur Vortex Top Mix
Conçu avec un centre de gravité bas qui l’empêche de glisser à grande vitesse, même sur des surfaces humides, cet agitateur de tubes à essai Reax Top avec mélangeur de tubes analogique, mouvement orbital de 5 mm et vitesses jusqu’à 2500 tr/min est idéal dans la plupart des laboratoires scientifiques, de recherche et autres.
Marque: Heidolph Instruments 541-10000-00
492.26 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 3.02000kg
Description
- Agitateur pour tubes à essai vibrant, Reax Top avec petit accessoire de prélèvement
- Mélangeur de tubes analogique avec mouvement orbital de 5 mm et vitesse jusqu’à 2500 tr/min, 230 VAC
- Capacité maximale du récipient 15 ml, pour un 1 tube au maximum, vitesse variable avec contrôle continu et tactile, avec plateforme universelle
- Appareil conçu avec un centre de gravité bas qui l’empêche de glisser à grande vitesse, même sur une surface humide
- Contrôle visuel illimité de la réaction en tout temps grâce au PETG transparent et anti-buée
Spécification
5 mm | |
230 V | |
Agitateur Vortex Top Mix | |
6.8 in. | |
4.1 in. | |
5.3 in. | |
6.2 lb. | |
Reax Top | |
IP22 |
200 to 3200 rpm | |
42 W | |
50 Hz | |
172 mm | |
105 mm | |
134 mm | |
2,8 kg | |
Mélange | |
Automatique, continu |