Learn More
Eau avec 0,05% d’acide acétique, LC-MS Ultra, Honeywell™ Riedel-de-Haën™ CHROMASOLV™
Click to view available options
Quantité:
2 L
Conditionnement:
Glass Bottle
Description
- Pour les applications LC-MS et UHPLC les plus exigeantes
- Testé pour la compatibilité UHPLC-MS
- Pureté de solvant la plus élevée pour de faibles limites de détection
- Bruit de fond MS extrêmement faible
- Excellente reproductibilité d’un lot à l’autre
- Faibles niveaux de métaux à l’état de traces
- Conditionnés dans des flacons en verre borosilicaté transparent
Spécification
Nom chimique ou matériau | Water With 0.05% Acetic Acid |
CAS | 64-19-7, 7732-18-5 |
Quantité | 2 L |
Conditionnement | Glass Bottle |
Formule moléculaire | H2O |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Poids de la formule | 18.02g/mol |
Qualité | LC-MS Ultra CHROMASOLV™ |