Learn More
Microspec™ Wedge Shaped Spreader
Sterile EtO wedge shaped inoculating spreaders
34.31€ - 45.40€
Spécification
Autoclavable | Not Autoclavable |
---|---|
Couleur | Blue |
Matériau | Plastic |
Type de produit | Inoculating Spreader |
Stérilité | Sterile |
Code produit | Marque | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17855788
|
Microspec™
D7G |
Individually Wrapped in a Microseal Pouch |
34.31€
250 pièces |
Expédition estimée: 21-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17885588
|
Microspec™
D6G |
Microseal pouch of of 5 |
45.40€
500 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Wedge Shaped Spreaders
- 37 mm x 180 mm,
- Sterile EtO
Spécification
Not Autoclavable | |
Plastic | |
Sterile | |
37 x 180 mm |
Blue | |
Inoculating Spreader | |
1.46 x 7 in. | |
Single-use |