Learn More
Thermo Scientific™ Laveur de microplaques Wellwash™ Versa
Lavez des plaques de 96 ou 384 puits en toute sécurité grâce au laveur pour microplaques Thermo Scientific™ Versa™, un laveur à barrettes pour microplaques facile à utiliser pour les applications ELISA de routine.
8420.00€ - 8460.00€
Spécification
Précision | < 3 % (CV) à 300 μl, avec n x 8 ou n x 12 têtes de lavage |
---|---|
Certifications/Conformité | Marqué CE |
Raccordements | USB |
Contenance flacon de lavage / déchets | 3 |
Flacons | 2 flacons de lavage de 2 litres, 1 flacon de rinçage de 2 litres, flacon de récupération des déchets de 4 litres |
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11555485
|
Thermo Scientific™
5165010 |
Wellwash Versa 2 x 8 |
8420.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15184725
|
Thermo Scientific™
5165050 |
Wellwash Versa 2 x 12 |
8460.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Lavez des plaques de 96 ou 384 puits en toute sécurité grâce au laveur pour microplaques Thermo Scientific™ Wellwash™ Versa, un laveur à barrettes pour microplaques facile à utiliser pour les applications ELISA de routine. Conçu pour des performances et une polyvalence élevées, profitez de la simplicité d'utilisation et de la commodité fournies par le biais d'une interface graphique, d'une version en langue locale et d'un port USB.
Simplifiez votre flux de travail ELISA en utilisant notre eGuide pour voir notre gamme complète pour tous vos besoins ELISA.
Simple d'utilisation et rapide
- Grand écran couleur et clavier simples d'utilisation et pratiques
- Affichage clair et synthétique
- Interface utilisateur logique et intuitive, permettant de développer rapidement des protocoles
- Logiciel d’utilisation facile à utiliser ne requérant qu’un entraînement minimal, pour un démarrage rapide
Des performances fiables et sécurisées
- Flacons non pressurisés pour une utilisation en toute sécurité
- Capteurs de niveau de liquides dans le flacon de lavage et dans les flacons de déchets
- Fonctions d’amorçage et de rinçage automatiques pour une performance en toute sécurité
- Couvercle antiaérosol prévenant la dissémination des agents infectieux
- Capteur de plaques avertissant de la présence ou de l’absence de plaques
Performances de lavage optimales
- Mode de balayage garantissant un volume résiduel extrêmement faible dans les puits pour des résultats de tests fiables
- Performances de lavage optimisées par le réglage des paramètres, telles que les hauteurs de distribution et d’aspiration ou encore la vitesse d’aspiration
Plus grande polyvalence
- Port USB permettant de transférer les protocoles entre plusieurs laveurs et d’imprimer des rapports et fichiers journaux
- Deux têtes de lavage à 8 cellules spécialement conçues disponibles pour le lavage cellulaire
- 2 têtes de lavage à 8 voies, 2 flacons de lavage et 1 flacon de rinçage, 2 têtes de lavage à 12 voies en option, 1 tête de lavage à 16 voies et 2 têtes de lavage à 8 cellules permettent une flexibilité accrue.
- Possibilité de raccordement à des systèmes d’automatisation
Comprend :
2 flacons de lavage de 2 L, 1 flacon de rinçage de 2 L, 1 flacon de déchets de 4 L, 2 têtes de lavage à 8 voies, un couvercle d’aérosol
Recommandé dans les cas suivants :
Analyses basées sur la technique ELISA, lavage de cellules
Garantie : 1 an
Spécification
< 3 % (CV) à 300 μl, avec n x 8 ou n x 12 têtes de lavage | |
USB | |
2 flacons de lavage de 2 litres, 1 flacon de rinçage de 2 litres, flacon de récupération des déchets de 4 litres | |
Plaques à 96 puits, plaques à 384 puits | |
9 kg | |
5 à 100 ml | |
Analyses basée sur la technique ELISA ; lavage de cellules | |
Oui | |
385 mm | |
345 mm | |
240 mm | |
20 lb | |
100/240 V |
Marqué CE | |
3 | |
50 à 400 μl (96) ; 20 à 120 μl (384) | |
< 2 μl | |
50 à 1 000 μl (96) ; 20 à 300 μl (384) | |
LCD | |
50/60 Hz | |
15,2 in | |
13,6 in | |
9,4 in | |
Oui (USB ou RS-232C) | |
100/240 V 50/60 Hz | |
5 à 100 ml |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.