Learn More
Cytiva Filtres à membrane en nitrate de cellulose Whatman™
Fabriqués dans des conditions strictement contrôlées. Les filtres à membrane en nitrate de cellulose Whatman™ bénéficient d’une plus grande souplesse et sont conçus pour résister aux agressions lors de la manipulation, du chargement et de l’autoclavage sans porter atteinte à leur intégrité.
108.24€ - 289.00€
Spécification
Format | Rond |
---|---|
Matériau | Nitrate de cellulose |
Quantité | Lot de 100 |
Épaisseur (métrique) | 105 à 140 μm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11343135
|
Cytiva
10400014 |
50 mm | 12 μm |
245.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11363135
|
Cytiva
10400106 |
25 mm | 8 μm |
173.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11383135
|
Cytiva
10400112 |
47 mm | 8 μm |
289.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11345284
|
Cytiva
10400206 |
25 mm | 5 μm |
173.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10353101
|
Cytiva
10400212 |
47 mm | 5 μm |
257.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11365284
|
Cytiva
10400214 |
50 mm | 5 μm |
245.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11395154
|
Cytiva
10401312 |
47 mm | 0,2 μm |
218.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11305164
|
Cytiva
10401314 |
50 mm | 0,2 μm |
247.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11385154
|
Cytiva
10402014 |
50 mm | 0,1 μm |
233.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11375154
|
Cytiva
10402012 |
47 mm | 0,1 μm |
226.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11304864
|
Cytiva
7191-005 |
50 mm | 1,2 μm |
222.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10719581
|
Cytiva
10400012 |
47 mm | 12 μm |
263.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11393135
|
Cytiva
10400114 |
50 mm | 8 μm |
245.00€
50g |
Expédition estimée: 11-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11325164
|
Cytiva
10401306 |
50 mm | 0.2 μm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Parmi les plus résistantes disponibles sur le marché, tels que mesurés et comparés par des tests de pressions d’éclatement.
- Distribution étroite de la taille des pores pour une meilleure capture et analyse de surface.
- Faibles niveaux de matières extractibles pour garantir l’intégrité des échantillons.
- Résistance et flexibilité élevées
- Stabilité thermique améliorée
- Faible rétrécissement
Spécification
Rond | |
Nitrate de cellulose | |
Lot de 100 | |
105 à 140 μm |