Learn More
Cytiva Microplaques Unifilter™ Whatman™, 24 puits, 10 ml
Idéal pour les applications nécessitant des volumes d’échantillons ou de réactifs plus importants (par exemple, purification biomoléculaire par extraction en phase solide et synthèse organique)
1015.00€ - 1025.00€
Spécification
Format | Standard |
---|---|
Description | UNIFILTER 10 ml est utilisé avec de grands volumes d’échantillons ou de réactifs. Les applications typiques incluent la purification biomoléculaire par extraction en phase solide et la synthèse organique en génération de bibliothèque de chimie combinatoire. |
Array | 4 x 6 |
Matériau | PP |
Nbre de puits | 24 |
Code produit | Marque | Couleur | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11965296
|
Cytiva
7700-9904 |
Transparent | 25 à 30 μm |
1015.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11919134
|
Cytiva
7700-9917 |
Naturel | 10 à 12 μm |
1015.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11328674
|
Cytiva
7700-9901 |
Naturel | 1,2 μm |
1025.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Plaques en polypropylène naturel
- La conception à filtre intégré breveté empêche la contamination croisée d’un puits à l’autre
- Encombrement standard—compatible avec la plupart des lecteurs de plaque, des échantillonneurs automatiques et des robots
- La conception unique du guide de gouttes au bas des plaques permet de contrôler le positionnement du filtre
- Disponibles avec différents types de milieux de culture
Spécification
Standard | |
4 x 6 | |
24 | |
Purification biomoléculaire par extraction en phase solide et la synthèse organique en génération de bibliothèque de chimie combinatoire |
UNIFILTER 10 ml est utilisé avec de grands volumes d’échantillons ou de réactifs. Les applications typiques incluent la purification biomoléculaire par extraction en phase solide et la synthèse organique en génération de bibliothèque de chimie combinatoire. | |
PP | |
Filtre |