Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ COMPLETEPAK MODPAK Amber Kit
Range of crimp top vials, rubber stoppers and seals that are sterilized ready-to-use and are off- the-shelf, and can be customized for any application reducing your supply chain due to our one source solution capability.
6841.56€ - 16496.70€
Spécification
Couleur | Amber |
---|---|
Matériau | Borosilicate Glass |
Stérilité | Sterile |
Jetable | Yes |
À utiliser avec (application) | Compounding pharmaceuticals, Aseptic filling of injectable drug products, Drug discovery, Drug research, Freeze drying / lyophilized drug products, Large and small molecule drug packaging |
Code produit | Marque | Matériau du bouchon | Diamètre (métrique) externe | Couleur de bouchon | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau du bouchon | Diamètre (métrique) externe | Couleur de bouchon | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||
17992661
|
DWK Life Sciences
W991000A-CPMP |
Bromobutyl | 15 mm | Blue | Omni Flex Serum Stopper |
14376.06€
1 kit |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17972661
|
DWK Life Sciences
W991001A-CPMP |
Bromobutyl | 15 mm | Blue | Omni Flex Serum Stopper |
15741.92€
1 kit |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17952581
|
DWK Life Sciences
W991002A-CPMP |
Bromobutyl | 15 mm | Blue | Omni Flex Igloo Lyo Stopper |
16496.70€
1 kit |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17902671
|
DWK Life Sciences
W991003A-CPMP |
Bromobutyl | 15 mm | Red | Omni Flex Serum Stopper |
14376.06€
1 kit |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17982581
|
DWK Life Sciences
W991004A-CPMP |
Bromobutyl | 15 mm | Red | Omni Flex Serum Stopper |
15741.92€
1 kit |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17912671
|
DWK Life Sciences
W991005A-CPMP |
Bromobutyl | 15 mm | Red | Omni Flex Igloo Lyo Stopper |
16496.70€
1 kit |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17942671
|
DWK Life Sciences
W991006A-CPMP |
Bromobutyl | 22 mm | Blue | Omni Flex Serum Stopper |
6841.56€
1 kit |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17932671
|
DWK Life Sciences
W991007A-CPMP |
Bromobutyl | 22 mm | Blue | Omni Flex Serum Stopper |
7605.49€
1 kit |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17922671
|
DWK Life Sciences
W991008A-CPMP |
Bromobutyl | 22 mm | Blue | Omni Flex Igloo Lyo Stopper |
7656.10€
1 kit |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17952591
|
DWK Life Sciences
W991009A-CPMP |
Bromobutyl | 22 mm | Red | Omni Flex Serum Stopper |
6841.56€
1 kit |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17972671
|
DWK Life Sciences
W991010A-CPMP |
Bromobutyl | 22 mm | Red | Omni Flex Serum Stopper |
7605.49€
1 kit |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17952601
|
DWK Life Sciences
W991011A-CPMP |
Bromobutyl | 22 mm | Red | Omni Flex Igloo Lyo Stopper |
7656.10€
1 kit |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17962671
|
DWK Life Sciences
W991012A-CPMP |
Bromobutyl | 24 mm | Blue | Omni Flex Serum Stopper |
6845.64€
1 kit |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17952671
|
DWK Life Sciences
W991013A-CPMP |
Bromobutyl | 24 mm | Blue | Omni Flex Serum Stopper |
8712.81€
1 kit |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17982671
|
DWK Life Sciences
W991014A-CPMP |
Bromobutyl | 24 mm | Blue | Omni Flex Igloo Lyo Stopper |
8931.52€
1 kit |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17992671
|
DWK Life Sciences
W991015A-CPMP |
Bromobutyl | 24 mm | Red | Omni Flex Serum Stopper |
6845.64€
1 kit |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17992571
|
DWK Life Sciences
W991016A-CPMP |
Bromobutyl | 24 mm | Red | Omni Flex Serum Stopper |
8542.01€
1 kit |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17912681
|
DWK Life Sciences
W991017A-CPMP |
Bromobutyl | 24 mm | Red | Omni Flex Igloo Lyo Stopper |
8756.42€
1 kit |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
- Six inventory matched kits conveniently packed into a single shipper case.
- Sterilized, off-the-shelf, ready-to-use (RtU) primary packaging components
- Focuses your effort on core competencies and reduces lead time
- Streamlines process and frees up valuable clean room space USP /EP 2.9.19
- Particulate Matter in Injections, USP /EP 2.6.1,
- The Bacterial Endotoxins Test and USP / EP 2.6.14
- The Sterility Test, USP /EP 3.2.1
- Glass Containers for Pharmaceutical Use
- USP /EP 3.2.9 Elastomeric Closures used in Parenteral Preparations
- Complete manufacturing & certificate of analysis traceability
- Ready-to-Use, Just-in-Time
- Minimum 180 day shelf life from time of shipment
- Container Closure Integrity (CCI) validation
- Available in amber for photosensitive contents
Specifications
Amber | |
Sterile | |
Compounding pharmaceuticals, Aseptic filling of injectable drug products, Drug discovery, Drug research, Freeze drying / lyophilized drug products, Large and small molecule drug packaging | |
Vial, Stopper, and Seal | |
Bromobutyl | |
USP <788>/EP 2.9.19 Particulate Matter in Injections, USP <85>/EP 2.6.1, The Bacterial Endotoxins Test and USP <71>/ EP 2.6.14 The Sterility Test, USP <660>/EP 3.2.1 Glass Containers for Pharmaceutical Use, and USP <381>/EP 3.2.9 Elastomeric Closures used in Parenteral Preparations |
Borosilicate Glass | |
Yes | |
No | |
CompletePAK ModPAK | |
Autoclavable | |
Serum Vial |