Learn More
DWK Life Sciences Joints pour composants stériles WHEATON™ CompletePAK™
La gamme de produits WHEATON™ CompletePAK™ est une gamme de flacons à sertir, de bouchons en caoutchouc et de joints stérilisés prêts à l’emploi, disponibles dans le commerce et qui peuvent être adaptés à n’importe quelle application, afin de raccourcir votre chaîne d’approvisionnement grâce à notre solution unique.
362.13€ - 744.76€
Spécification
Matériau | Aluminum |
---|---|
Stérilité | Sterile |
Gamme de produits | WheatonTM CompletePAK |
Type de bouchon | Joint amovible stérile |
Certifications/Conformité | USP 788, 85 et 71 ; Certifiés Container Closure Integrity (CCI - Intégrité de fermeture de récipient) |
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Couleur de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Couleur de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17922681
|
DWK Life Sciences
W988010-S |
13 mm | Bleu |
744.76€
285 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17932681
|
DWK Life Sciences
W988009-S |
13 mm | Rouge |
744.76€
285 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17972621
|
DWK Life Sciences
W988012-S |
20 mm | Bleu |
362.13€
125 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17942581
|
DWK Life Sciences
W988011-S |
20 mm | Rouge |
362.13€
125 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Stérile
- Joint amovible
Certifications
USP <788>, <85> and <71>; Container Closure Integrity (CCI) certified
Spécification
Aluminum | |
WheatonTM CompletePAK | |
USP 788, 85 et 71 ; Certifiés Container Closure Integrity (CCI - Intégrité de fermeture de récipient) |
Sterile | |
Joint amovible stérile |