Learn More
DWK Life Sciences Kit de flacon stérile WHEATON™ CompletePAK Sterile ModPAK
WHEATON™ CompletePAK est une gamme de composants d’emballage primaires qui sont stockés prêts à l’emploi et sont personnalisables pour la plupart des applications pharmaceutiques
5972.11€ - 14400.04€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Pré-fendu | Non |
Stérilité | Stérile |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Type de bouchon | Couleur de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Type de bouchon | Couleur de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17962581
|
DWK Life Sciences
W991002-CPMP |
2 mL | Aluminum Seal, Lyo Stopper | Blue |
14400.04€
1 kit |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17982651
|
DWK Life Sciences
W991005-CPMP |
2 mL | Aluminum Seal, Lyo Stopper | Red |
14400.04€
1 kit |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17952651
|
DWK Life Sciences
W991001-CPMP |
2 mL | Aluminum Seal, OmniFlex Stopper | Blue |
13868.46€
1 kit |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17912661
|
DWK Life Sciences
W991004-CPMP |
2 mL | Aluminum Seal, OmniFlex Stopper | Red |
13741.24€
1 kit |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17962651
|
DWK Life Sciences
W991000-CPMP |
2 mL | Aluminum Seal, Uncoated Stopper | Blue |
12549.05€
1 kit |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17972651
|
DWK Life Sciences
W991003-CPMP |
2 mL | Aluminum Seal, Uncoated Stopper | Red |
12800.04€
1 kit |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17922591
|
DWK Life Sciences
W991008-CPMP |
5 mL | Aluminum Seal, Lyo Stopper | Blue |
6816.71€
1 kit |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17932661
|
DWK Life Sciences
W991011-CPMP |
5 mL | Aluminum Seal, Lyo Stopper | Red |
6683.04€
1 kit |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17942661
|
DWK Life Sciences
W991007-CPMP |
5 mL | Aluminum Seal, OmniFlex Stopper | Blue |
6512.43€
1 kit |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17992651
|
DWK Life Sciences
W991010-CPMP |
5 mL | Aluminum Seal, OmniFlex Stopper | Red |
6512.43€
1 kit |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17912591
|
DWK Life Sciences
W991006-CPMP |
5 mL | Joint en aluminium, bouchon non revêtu | Bleu |
6091.55€
1 kit |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17902661
|
DWK Life Sciences
W991009-CPMP |
5 mL | Aluminum Seal, Uncoated Stopper | Red |
5972.11€
1 kit |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17962661
|
DWK Life Sciences
W991014-CPMP |
10 mL | Aluminum Seal, Lyo Stopper | Blue |
7643.62€
1 kit |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17982661
|
DWK Life Sciences
W991017-CPMP |
10 mL | Aluminum Seal, Lyo Stopper | Red |
7643.62€
1 kit |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17952571
|
DWK Life Sciences
W991013-CPMP |
10 mL | Aluminum Seal, OmniFlex Stopper | Blue |
7605.55€
1 kit |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17952661
|
DWK Life Sciences
W991016-CPMP |
10 mL | Aluminum Seal, OmniFlex Stopper | Red |
7456.42€
1 kit |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17922661
|
DWK Life Sciences
W991012-CPMP |
10 mL | Aluminum Seal, Uncoated Stopper | Blue |
7000.93€
1 kit |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17972571
|
DWK Life Sciences
W991015-CPMP |
10 mL | Aluminum Seal, Uncoated Stopper | Red |
6863.64€
1 kit |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
La gamme de produits WHEATON™ COMPLETEPAK est une gamme de flacons sertis, de bouchons et de joints en caoutchouc prêts à l’emploi, personnalisables pour toute application
Chaque kit est livré avec des certificats spécifiques de la pharmacopée des États-Unis (USP) indiquant que le produit répond aux normes essentielles de l’USP ou les dépasse, qui sont appliquées par la Federal Drug Administration (FDA).
Principaux avantages :
- Produits stérilisés, disponibles dans le commerce, prêts à l’emploi (RTU)
- Variété de composants stériles équipés et autonomes
- Les solutions en kits offrent des quantités égales de composants prêts à l’emploi, pour une réduction des déchets
- Traçabilité complète à l’aide d’un certificat d’analyse et de fabrication
- USP 788 Particules dans les injections, USP 85 le test de détection des endotoxines bactériennes et USP 71 le test de stérilité
- CompletePAK ambré pour l’emballage de contenu sensible à la lumière
- Configurations en vrac CompletePAK ModPAK
- Durée de conservation de 18 mois à compter de la date de traitement
- Certificat d’intégrité de bouchon de contenant (CCI) disponible sur demande
Matériaux - Les flacons sont conçus pour des applications parentérales et fabriqués à partir de verre borosilicaté à faible taux d’extraction
- Tous les bouchons sont fabriqués à partir d’une formulation au latex de bromobutyle ultra-pur avec une très grande pureté
chimique et une faible perméabilité au gaz - Les bouchons Omniflex offrent de faibles niveaux de liaison résiduelle pour maximiser l’extraction d’ingrédients pharmaceutiques actifs
- L’élasticité du bouchon Omniflex offre une barrière plus efficace pour l’optimisation Intégrité du bouchon de récipient et une protection du
contenu - Les bouchons lyophilisés Igloo conviennent aux produits biologiques et au contenu sensible au silicone
Specifications
Transparent | |
Non | |
Oui | |
Non | |
À sertir | |
Autoclavables |
Verre borosilicaté | |
Stérile | |
Préparations parentérales et applications prêtes à l’emploi | |
Flacon, bouchon et joint | |
CompletePak | |
Non |