Learn More
DWK Life Sciences Flacons à scintillation en verre de 20 ml Wheaton ™et bouchons en urée
Maintient une étanchéité absolue grâce à différents joints de bouchon. Les flacons à scintillation en verre de 20 ml et les bouchons pour urée Wheaton Science Products™ conviennent aux solvants forts et aux produits chimiques de haute pureté.
309.00€ - 951.00€
Spécification
Diamètre (impériale) externe | 1,1 in |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 28 mm |
Matériau | Verre borosilicaté |
Volume (métrique) | 20 ml |
À utiliser avec (application) | Offre un très bon maintien du couple et d‘excellentes caractéristiques d‘étanchéité |
Code produit | Marque | Couleur | Matériau (doublure) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Matériau (doublure) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10179592
|
DWK Life Sciences
986562 |
Transparent | Feuille métallique |
331.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 06-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11506325
|
DWK Life Sciences
986568 |
Transparent | Polyéthylène |
346.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11758819
|
DWK Life Sciences
986542 |
blanc | Feuille métallique |
309.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10006761
|
DWK Life Sciences
986548 |
Blanc | Polyéthylène |
356.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10458043
|
DWK Life Sciences
986546 |
Blanc | Poly-scellement |
951.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Maintient une étanchéité absolue grâce à différents joints de bouchon.Les flacons à scintillation en verre de 20 ml et les bouchons pour urée Wheaton Science Products™ conviennent aux solvants forts et aux produits chimiques de haute pureté.
- Chimiquement inertes et convient aux solvants forts et aux produits chimiques de haute pureté.
- Variété de revêtements de bouchons disponible pour maintenir l’intégrité du joint
- Les comptages de fond sont uniformes et faibles ; la transmission ultraviolette est élevée
- Avec bouchons à vis fixés aux flacons
Informations sur la commande
D.E. x de haut : 1,125 x 2,375 po (28 x 61 mm) avec bouchon dessus ; les flacons sont conditionnés dans des cellules individuelles dans cinq plateaux de 100 par boîte
Compliance
Répond aux normes ASTM™ E438 de type I et de classe A.
Spécification
1,1 in | |
Verre borosilicaté | |
Offre un très bon maintien du couple et d‘excellentes caractéristiques d‘étanchéité | |
Plateaux cellulaires | |
Urée | |
61 mm |
28 mm | |
20 ml | |
2,4 in | |
0,67 oz. | |
Bouchon à vis | |
ASTM E438, type I, classe A |