Learn More
DWK Life Sciences PEHD Wheaton™ Sampule™
Alternative économique aux flacons à scintillation standard
289.00€ - 550.00€
Spécification
Diamètre (impériale) externe | 0,66 in |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 17 mm |
Matériau | HDPE |
Volume (métrique) | 6 ml |
Hauteur (impériale) | 2,24 in |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Matériau (doublure) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Matériau (doublure) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10312062
|
DWK Life Sciences
986644 |
Bouchon à vis de 18 mm sans revêtement en PP blanc | Sans joint |
289.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12467341
|
DWK Life Sciences
986645 |
PP avec bouchon à vis de 18 mm à revêtement en mousse de PE | Mousse de polyéthylène |
550.00€
2000 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Bouchon sans revêtement en polypropylène blanc
- Résiste aux fuites et aux gonflements causés par la dégradation des solvants
Informations sur la commande
Les flacons et bouchons sont conditionnés dans des sachets en plastique séparés. Dimension du bouchon à vis : Tube RMN avec bouchon à vis, dia. ext. de 18 mm x de haut (avec bouchon) : 17 x 57 mm.
Spécification
0,66 in | |
HDPE | |
2,24 in | |
En PP |
17 mm | |
6 ml | |
0,2 oz. | |
57 mm |